特點
removal of colloids, particles and free chlorines for improved system performance.
包裝
pkg of 2 units
高度
50.8 cm (20 in.)
直徑
10 cm (4 in.)
運輸包裝
ambient
一般說明
碳滤柱(4" x 20")采用离子交换技术高效去除胶体、颗粒和游离氯,改善系统性能。
應用
碳滤柱 (4" x 20")用于实现高氯含量水(> 3 ppm)的最佳预处理。
特點和優勢
- 为反渗透(RO)膜提供最佳保护。
- 确保系统寿命和性能得到优化。