一般說明
尼龙滤膜与众多溶液相容。有两种滤膜可供选用:1)孔径范围为 0.20 到 1.2 µm 的尼龙滤膜,以及 2)网目范围为 5 到 180 µm 的编织网滤膜。
我们的 5 µm 尼龙编织网滤膜(NY054700)常用于汽车工业的清洁度分析。
特点 & 优势:
•孔径范围广
•耐腐蚀性溶剂
应用:
微粒去除和澄清;溶剂过滤;微粒分析;颜料监测;汽车工业清洁度分析
我们的 5 µm 尼龙编织网滤膜(NY054700)常用于汽车工业的清洁度分析。
特点 & 优势:
•孔径范围广
•耐腐蚀性溶剂
应用:
微粒去除和澄清;溶剂过滤;微粒分析;颜料监测;汽车工业清洁度分析
滤器类型:滤网
滤器编码:NY10
應用
- 收集藻类和细胞
- 颗粒分析
- 大颗粒过滤
- 秀丽隐杆线虫和斑马鱼的毒理学和药物筛查
- 颗粒成像系统的背景过滤器
- 溶剂预过滤
涂料监测
也與該產品經常一起購買
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13