材料
Nylon membrane
plain filter
white filter
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
參數
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
過濾器長度 × 寬度
30 cm × 3 m
厚度
55 μm
孔徑
14 % porosity
20.0 μm pore size
運輸包裝
ambient
一般說明
尼龙滤膜与众多溶液相容。有两种滤膜可供选用:1)孔径范围为0.20到1.2 µm的尼龙滤膜,以及2)网目范围为5到180 µm的编织网滤膜。
我们的5 µm尼龙编织网滤膜(NY054700)常用于汽车工业的清洁度分析。
特点 & 优势:
•孔径范围广
•耐腐蚀性溶剂
应用:
微粒去除和澄清;溶剂过滤;微粒分析;颜料监测;汽车工业清洁度分析
我们的5 µm尼龙编织网滤膜(NY054700)常用于汽车工业的清洁度分析。
特点 & 优势:
•孔径范围广
•耐腐蚀性溶剂
应用:
微粒去除和澄清;溶剂过滤;微粒分析;颜料监测;汽车工业清洁度分析
滤器类型:滤网
滤器编码:NY20
應用
- 收集藻类和细胞
- 颗粒分析
- 大颗粒过滤
- 秀丽隐杆线虫和斑马鱼的毒理学和药物筛查
- 颗粒成像系统的背景过滤器
- 溶剂预过滤
涂料监测