材料
Nylon membrane
plain filter
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
參數
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
過濾器直徑
25 mm
厚度
55 μm
孔徑
14 % porosity
20.0 μm pore size
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
尼龙滤膜与众多溶液相容。有两种滤膜可供选用:1)孔径范围为 0.20 到 1.2 µm 的尼龙滤膜,以及 2)网目范围为 5 到 180 µm 的编织网滤膜。
我们的 5 µm 尼龙编织网滤膜(NY054700)常用于汽车工业的清洁度分析。
特点 & 优势:
•孔径范围广
•耐腐蚀性溶剂
应用:
微粒去除和澄清;溶剂过滤;微粒分析;颜料监测;汽车工业清洁度分析
我们的 5 µm 尼龙编织网滤膜(NY054700)常用于汽车工业的清洁度分析。
特点 & 优势:
•孔径范围广
•耐腐蚀性溶剂
应用:
微粒去除和澄清;溶剂过滤;微粒分析;颜料监测;汽车工业清洁度分析
滤器类型:滤网
滤器编码:NY20
應用
- 藻类和细胞收集
- 颗粒分析
- 大颗粒过滤
- 秀丽隐杆线虫和斑马鱼的毒理学和药物筛查
- 颗粒成像系统的背景过滤器
- 溶剂预过滤
植物监测
其他客户在看
Ger J A Arkesteijn et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 97(6), 610-619 (2020-05-28)
Flow cytometry allows multiparameter analysis on a single-cell basis and is currently the method of choice to rapidly assess heterogeneity of cell populations in suspension. With the research field of extracellular vesicles (EV) rapidly expanding, there is an increased demand