主要文件
SPR0LSIA1
Milli-Q
SmartPak DQ3 纯化包 LT
Purifies pure and ultrapure water for Direct-Q® systems with low (<15 °C) feed water temperature 
别名:
SmartPak®纯化柱, SmartPak ® DQ3 纯化套件 LT(低温)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
质量水平
特点
Produces ultrapure water directly from tap water
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
SmartPak®
电阻率
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
相容性
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
SmartPak® DQ3纯化套件LT包含选择性纯化介质的组合,可直接由自来水生产3型纯水和1型超纯水。
SmartPak® DQ3是一体式双滤柱,可去除自来水中的痕量杂质。第一个滤柱结合了预处理介质和反渗透(RO)膜。第二个滤柱包含离子交换树脂。
该套件包含专用Jetpore®超纯级混合床离子交换树脂,可直接由自来水生产纯水和超纯水。
SmartPak®需要在系统维护期间定期更换。
适用于给水温度低(<15 °C)的Direct-Q®水纯化系统。
应用
该套件去除各种水污染物(离子、有机物、颗粒...)。
特点和优势
  • 预处理(活性炭和深度过滤器)
  • 反渗透柱。
  • 合成活性炭。
  • 原生离子交换色谱。
  • 轻松的维护:轻松的安装和更换。
  • 在线提供质量证书。
法律信息
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany