主要文件
MMGASKTEZ
Millipore
垫圈套件
for use with Milliflex Oasis® head for EZ-FIT® filtration units, pkg of 5 units (per pack)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.79
材料
silicon
包裝
pkg of 5 units (per pack)
製造商/商標名
Milliflex Oasis®
應用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with Milliflex Oasis® head for EZ-FIT® filtration units
運輸包裝
ambient
一般說明
EZ-Fit® 过滤装置用Milliflex Oasis® 头的垫圈备用套件是额外附件,让您在需要时维护过滤头。EZ-Fit®过滤单元是用于生物负载测试的一次性过滤装置,旨在确保最佳的微生物回收率。无菌一次性过滤装置简化了工作流程,节省了时间,并提供了高度可靠的微生物计数结果。EZ-Fit® 过滤装置用Milliflex Oasis®过滤头的垫圈套件含有更换五次的备件。
應用
EZ-Fit® 过滤装置用Milliflex Oasis®头的垫圈套件是用于Milliflex Oasis®过滤泵的配件,该泵可用于啤酒、瓶装水、化妆品和药品分析的生物负载测试以及水监测。
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany