Merck
所有图片(5)
文件
MMHEADEZ1
Millipore
Milliflex Oasis®
For use with EZ-Fit® filtration units
别名:
Milliflex Oasis®过滤头, Milliflex Oasis® 过滤泵头
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.79
材料
316L stainless steel (ASI)
特點
autoclavable
包裝
pkg of 1 unit (per pack)
製造商/商標名
Milliflex®
應用
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-FIT® filtration unit
for use with MILLIFLEX®
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于EZ-Fit®过滤单元的Milliflex Oasis®头允许将EZ-Fit®过滤单元与Milliflex Oasis®过滤泵一起使用。EZ-Fit®过滤单元是用于生物负荷测试的一次性过滤装置,旨在确保最佳的微生物回收率。无菌一次性过滤装置简化了工作流程,节省了时间,并提供了高度可靠的微生物计数结果。Milliflex Oasis®头可以轻松连接过滤单元到Milliflex Oasis®过滤泵。
應用
Milliflex Oasis®头是MILLIFLEX OASIS®过滤泵中的配件,可用于啤酒、瓶装水、化妆品和药品分析的生物负载测试和水监测。
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany