主要文件
MMGASKTMM
Millipore
MILLIFLEX OASIS®过滤头垫圈更换套件
for use with Milliflex Oasis® system
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116129
NACRES:
NB.79
物料
silicone
质量水平
包装
pack of 5 units
制造商/商品名称
Milliflex Oasis®
应用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with Milliflex Oasis® system
运输
ambient
一般描述
MILLIFLEX OASIS ®过滤系统提供了一种简化和保障微生物测试过程的解决方案,具有优良的生产力、结果可靠性和法规遵从性。MILLIFLEX OASIS ®泵是新一代真空泵,用于制药环境中的水和生物负载分析。 MILLIFLEX OASIS® 过滤头垫圈更换套件含有每年更换所需的垫圈。.该套件含有5套垫圈,可更换5次。
应用
MILLIFLEX OASIS ®过滤泵可用于啤酒、瓶装水、化妆品和药品分析的生物负载测试和水监测。
法律信息
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany