Merck
MIXJ100L102
Millipore
Mobius 100L混合器推车,带加样槽
jacketed
别名:
Mobius® 100L 混合器推车
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103801
eCl@ss:
32010600
物料
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
质量水平
参数
4-40 °C temperature
高度
126.5 cm (49.8 in.)
宽度
83 cm (32.7 in.)
深度
67 cm (26.4 in.)
重量
186 kg (410 lb)
法律信息
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany