主要文件
MIX0200L103-M
Millipore
Mobius® control box unit, 120 V
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103801
eCl@ss:
32010600
AC/DC输入
115 V / 230 V AC, 50-60 Hz (single phase)
120 V, 50 - 60 Hz
质量水平
400
EQ1
物料
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
参数
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
高度
45.7 cm (18 in.)
宽度
38 cm (15 in.)
电缆长度
250 cm (98.4 in.)
深度
21.3 cm (8.4 in.)
重量
13.5 kg (29.76 lb)
配件
connector (separate types for each country)
相容性
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
产品规格
IP Class 65. Cabinets are CE classified
法律信息
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany