推荐产品
AC/DC输入
230 V AC (single phase)
230 V, 50 - 60 Hz
质量水平
物料
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
参数
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
高度
54.3 cm (21.4 in.)
宽度
61 cm (24 in.)
电缆长度
250 cm (98.4 in.)
深度
21 cm (8.3 in.)
重量
23 kg (51 lb)
配件
connector (separate types for each country)
相容性
for use with MOBIUS® MIX500
产品规格
IP 65防护等级。控制箱为CE分类(CE classified)产品。
法律信息
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany