物料
304L stainless steel latch(es)
high-density polyethylene stand
linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s)
polyurethane caster(s)
stainless steel caster(s)
质量水平
参数
4-40 °C temperature
高度
124.5 cm (49 in.)
宽度
77.5 cm (30.5 in.)
深度
97.8 cm (38.5 in.)
重量
39 kg (86 lb)empty
法律信息
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany