Merck
MIX0200L106
Millipore
Mobius®手动控制器和线缆
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103801
eCl@ss:
32010600
参数
4-30 °C temperature
质量水平
高度
15.2 cm (6 in.)
宽度
8.3 cm (3.25 in.)
电缆长度
130 cm (51.18 in.)
深度
3.6 cm (1.4 in.)
重量
0.25 kg (8.81 oz)
配件
Hummel connector (IP67)
相容性
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
for use with MOBIUS® MIX500
产品规格
IP 67
法律信息
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany