主要文件
LIF1010
Sigma-Aldrich
白血病抑制因子人
10 µg, human recombinant LIF protein, expressed in E. coli, suitable for stem cell culture
别名:
Human LIF, Human Leukemia Inhibitory Factor, LIF, hLIF
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
生物来源
human
质量水平
方案
>95% (HPLC and SDS-PAGE)
表单
liquid
比活
≥1 x 10(E8) U/mg
制造商/商品名称
Chemicon®
浓度
10 μg/mL
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
输入
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
基因信息
human ... LIF(3976)
一般描述
产品来源:LIF 是使用 pGEX 表达系统在大肠杆菌中表达的带 GST 的融合蛋白,并用凝血酶从 GST 部分酶切并通过 HPLC 色谱法纯化。
人 TGF-a 是一个 19.7 kDa 的蛋白质,含有 181 个氨基酸残基。非糖基化的、大肠杆菌表达的重组人 LIF 在体外的生物学活性与天然 LIF 没有区别。 人和鼠成熟的 LIF 在氨基酸对照处具有 78% 的序列同一性。 人 LIF 对人和小鼠细胞均具有同等活性。鼠 LIF 对人细胞的活性比 hLIF 低约 1000 倍。
白血病抑制因子(LIF)是一种淋巴样因子,可通过抑制自发分化来促进胚胎干细胞的长期维持。LIF 具有许多其他活性,包括胆碱能神经元分化、干细胞多能性控制、骨骼和脂肪代谢、某些因子依赖性细胞系的有丝分裂,以及在体内对巨核细胞生成的促进。
应用
10 µg,人重组 LIF 蛋白,在大肠杆菌中表达,适合干细胞培养
单位定义
比活度:50 个单位定义为在 1 mL 琼脂培养物中诱导 50% M1 克隆分化所需的人 LIF 量。
外形
溶于 PBS,pH 7.4 和 0.02% Tween 20。 没有添加防腐剂。
储存及稳定性
在 2-8°C 下可保存长达 6 - 12 个月。应在已添加蛋白质(例如 1%BSA)或 Tween 20 的缓冲液或培养基中进一步稀释。
LIF 由美国 CHEMICON International,Inc. 制造。LIF 受美国专利号5,443,825、5,750,654 和 6,261,548,欧洲专利号 0285 448 和相关的外国专利的保护,并无法再销售。
分析说明
无菌和支原体测试均为阴性。
比活度:人 LIF 的活性取决于诱导 M1 髓样白血病细胞分化的能力。在该测定法中,人 LIF 的最低可检测浓度为 0.5 ng/mL
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
标签许可-仅限于研究用途
白血病抑制因子(“ LIF”)受 AMRAD Corporation Ltd. 拥有的美国专利号 5,443,825 和 5,750,654 以及加拿大专利号 1,341,581 和 1,341,469 的保护,并且仅授予 Millipore 用于研究用途。 本产品的使用仅限于研究用途,不得用于任何商业目的,例如使用本产品制作或开发其他研究产品,或将本产品用作研究试剂盒中的组件。 本产品不得在人类中使用或用于任何诊断目的。
购买者可以拒绝接受本标签许可的条件,只需将未开封的产品退回,我们将会全额退还其所支付的购买价。
购买本产品的营利性实体或商业研究实体应在购买后 3 个月内与 Millipore 公司签署单独的商业许可证。未经 Millipore 公司的明确书面许可,并且这些实体未经 Millipore 获得使用本产品的明确许可,研究人员不得将本产品或其衍生物转让给在其他非营利组织进行商业研究的研究人员,也不得转让给营利组织。除此处明确规定外,本产品的受让人无权将本产品或其衍生物转让给任何其他个人或实体。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
访问文档库
Tahsin Stefan Barakat et al.
Cell stem cell, 23(2), 276-288 (2018-07-24)
Enhancers are genetic elements that regulate spatiotemporal gene expression. Enhancer function requires transcription factor (TF) binding and correlates with histone modifications. However, the extent to which TF binding and histone modifications functionally define active enhancers remains unclear. Here, we combine
Xiaohu Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 294(15), 6007-6016 (2019-02-21)
TFCP2L1 (transcription factor CP2-like 1) is a transcriptional regulator critical for maintaining mouse and human embryonic stem cell (ESC) pluripotency. However, the direct TFCP2L1 target genes are uncharacterized. Here, using gene overexpression, immunoblotting, quantitative real-time PCR, ChIP, and reporter gene
Xinyu Xiang et al.
Nature communications, 13(1), 463-463 (2022-01-26)
Germ cells are essential to pass DNA from one generation to the next. In human reproduction, germ cell development begins with the specification of primordial germ cells (PGCs) and a failure to specify PGCs leads to human infertility. Recent studies
Su Kit Chew et al.
Methods (San Diego, Calif.), 53(4), 366-371 (2010-12-28)
Transposons are an attractive system to use in genetic screens as they are molecularly tractable and the disrupted loci that give rise to the desired phenotype are easily mapped. We consider herein the characteristics of the piggyBac transposon system in
Lei Wang et al.
International journal of biological sciences, 9(5), 472-479 (2013-06-20)
The discovery of rare subpopulations of cancer stem cells (CSCs) has created a new focus in cancer research. As CSCs demonstrate resistance to chemoradiation therapy relative to other cancer cells, this allows the enrichment of CSC populations by killing apoptosis-susceptible
商品
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
实验方案
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.