方案
>95% (SDS-PAGE)
表单
liquid
比活
≥1 x 10(E8) U/mg
制造商/商品名称
Chemicon®
浓度
100 μg/mL
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
输入
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
基因信息
human ... LIF(3976)
一般描述
产品来源:hLIF 是使用 pGEX 表达系统在大肠杆菌中表达的带 GST 的融合蛋白,并用凝血酶从 GST 部分酶切并通过 HPLC 色谱法纯化。
人 TGF-a 是一个 19.7 kDa 的蛋白质,含有 181 个氨基酸残基。非糖基化的、大肠杆菌表达的重组人 LIF 在体外的生物学活性与天然 LIF 没有区别。 人和鼠成熟的 LIF 在氨基酸对照处具有 78% 的序列同一性。 人 LIF 对人和小鼠细胞均具有同等活性。鼠 LIF 对人细胞的活性比 hLIF 低约 1000 倍。
白血病抑制因子(LIF)是一种淋巴样因子,可通过抑制自发分化来促进胚胎干细胞的长期维持。LIF 具有许多其他活性,包括胆碱能神经元分化、干细胞多能性控制、骨骼和脂肪代谢、某些因子依赖性细胞系的有丝分裂,以及在体内对巨核细胞生成的促进。
应用
50 µg,人重组 LIF 蛋白,在大肠杆菌中表达,适合干细胞培养
研究类别
干细胞研究
干细胞研究
单位定义
比活度:50 个单位定义为在 1 mL 琼脂培养物中诱导 50% M1 克隆分化所需的人 LIF 量。
外形
溶于 PBS,pH 7.4 和 0.02% Tween 20。 没有添加防腐剂。
储存及稳定性
在 2-8°C 下可保存长达 6-12 个月。应在已添加蛋白质(例如 1%BSA)或 Tween 20 的缓冲液或培养基中进一步稀释。
分析说明
无菌和支原体测试均为阴性。
比活度:人 LIF 的活性取决于诱导 M1 髓样白血病细胞分化的能力。在该测定法中,人 LIF 的最低可检测浓度为 0.5 ng/mL
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
标签许可-仅限于研究用途
白血病抑制因子(“ LIF”)受 AMRAD Corporation Ltd. 拥有的美国专利号 5,443,825 和 5,750,654 以及加拿大专利号 1,341,581 和 1,341,469 的保护,并且仅授予 Millipore 用于研究用途。 本产品的使用仅限于研究用途,不得用于任何商业目的,例如使用本产品制作或开发其他研究产品,或将本产品用作研究试剂盒中的组件。 本产品不得在人类中使用或用于任何诊断目的。
购买者可以拒绝接受本标签许可的条件,只需将未开封的产品退回,我们将会全额退还其所支付的购买价。
购买本产品的营利性实体或商业研究实体应在购买后 3 个月内与 Millipore 公司签署单独的商业许可证。未经 Millipore 公司的明确书面许可,并且这些实体未经 Millipore 获得使用本产品的明确许可,研究人员不得将本产品或其衍生物转让给在其他非营利组织进行商业研究的研究人员,也不得转让给营利组织。除此处明确规定外,本产品的受让人无权将本产品或其衍生物转让给任何其他个人或实体。
标签许可-仅限于研究用途
白血病抑制因子(“ LIF”)受 AMRAD Corporation Ltd. 拥有的美国专利号 5,443,825 和 5,750,654 以及加拿大专利号 1,341,581 和 1,341,469 的保护,并且仅授予 Millipore 用于研究用途。 本产品的使用仅限于研究用途,不得用于任何商业目的,例如使用本产品制作或开发其他研究产品,或将本产品用作研究试剂盒中的组件。 本产品不得在人类中使用或用于任何诊断目的。
购买者可以拒绝接受本标签许可的条件,只需将未开封的产品退回,我们将会全额退还其所支付的购买价。
购买本产品的营利性实体或商业研究实体应在购买后 3 个月内与 Millipore 公司签署单独的商业许可证。未经 Millipore 公司的明确书面许可,并且这些实体未经 Millipore 获得使用本产品的明确许可,研究人员不得将本产品或其衍生物转让给在其他非营利组织进行商业研究的研究人员,也不得转让给营利组织。除此处明确规定外,本产品的受让人无权将本产品或其衍生物转让给任何其他个人或实体。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Satyabrata Das et al.
Nature biotechnology, 38(3), 297-302 (2020-02-26)
The scarcity of donor organs may be addressed in the future by using pigs to grow humanized organs with lower potential for immunological rejection after transplantation in humans. Previous studies have demonstrated that interspecies complementation of rodent blastocysts lacking a
商品
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).