文件
LCWP04700
Millipore
Mitex滤膜
10.0 µm pore size, hydrophobic PTFE, 47 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
PTFE membrane
plain filter
white filter
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Millipore
Mitex
參數
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
過濾器直徑
47 mm
厚度
130 μm
基質
Mitex
孔徑
10.0 μm pore size
60 % porosity
起泡點
≥0.05  bar, ethanol
相关类别
一般說明
过滤器编码:LCWG
Mitex PTFE滤膜几乎不受任何液体的影响,包括有机溶剂、浓酸和浓碱、推进剂和低温流体。Mitex滤膜无背衬,但易于处理,其将背衬膜的便利性与纯 PTFE 滤膜的多功能性结合在一起。Mitex滤膜是疏水性的。
應用
  • 澄清酸、碱和低温流体
  • 澄清推进剂
  • RNA分离
  • 空气监测
Mitex膜滤器已用于铵扩散法,以测量土壤提取液中NH4+和NO3的15N原子百分超量。还用于使用不饱和砂柱的水平入渗实验。
特點和優勢
  • 广泛的化学相容性
  • 生物和化学惰性
  • 在超过260 ºC (500 °F)和低于-100 ºC (-148 ºF)温度下稳定*
法律資訊
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany