主要文件
8.43836
Sigma-Aldrich
Nickel boride
≥98% (ICP)
别名:
Nickel boride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
BNi2
CAS号:
分子量:
128.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
234-494-6
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98% (ICP)
表单
powder
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Ni]#[B]=[Ni]
InChI
1S/B.2Ni
InChI key
WRLJWIVBUPYRTE-UHFFFAOYSA-N
一般描述
for synthesis
分析说明
Assay (ICP OES): ≥ 98.0 %
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3