Merck
549541
Sigma-Aldrich
氧化锑锡
nanopowder, <50 nm particle size, ≥99.5% trace metals basis
别名:
ATO
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
≥99.5% trace metals basis
表单
nanopowder
组成
antimony pentoxide, 7-11%
tin(IV) oxide, 89-93%
反应适用性
reagent type: catalyst
core: antimony
表面积
47 m2/g
粒径
<50 nm
SMILES字符串
O=[Sn]=O.O=[Sb]O[Sb]=O
InChI key
DCEPJBOKQZTMOG-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)