主要文件
8.20258
Sigma-Aldrich
5-Isopropyl-2-methylphenol
for synthesis
别名:
5-Isopropyl-2-methylphenol, 2-Methyl-5-isopropylphenol, Isothymol, Carvacrol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(CH3)-5-[CH(CH3)2]C6H3OH
CAS号:
分子量:
150.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
207-889-6
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
效能
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
3 °C
转变温度
flash point >100 °C
溶解性
1.25 g/L
密度
0.98 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Oc1c(ccc(c1)C(C)C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.976 - 0.978
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
212.0 °F
闪点(°C)
> 100 °C