等级
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
质量水平
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
方案
99%
折射率
n20/D 1.522 (lit.)
沸点
236-237 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
密度
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
carvacrol
性状检查
camphoraceous; woody; spicy
SMILES字符串
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 黄芩苷和香芹酚对食品和食品接触表面鼠伤寒沙门氏菌生物膜的预防功效。: 该研究探讨了香芹酚在预防鼠伤寒沙门氏菌生物膜形成方面的有效性,以及对食品安全的影响(Ashrafudoulla et al., 2024)。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>212.0 °F
闪点(°C)
> 100 °C
其他客户在看
商品
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.