主要文件
8.06753
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide
for synthesis
别名:
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isoniazide, 4-Pyridinecarbohydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(H2NNHCO)C5H4N
CAS号:
分子量:
137.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352127
EC索引号:
200-214-6
NACRES:
NA.22
质量水平
效能
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
169-172 °C
转变温度
flash point >250 °C
溶解性
125 g/L
堆积密度
800 kg/m3
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
N(N)C(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
InChI key
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 169 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3