主要文件
1.04973
Supelco
六氰基铁酸钾(III)
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
别名:
六氰基铁酸钾(III)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K3[Fe(CN)6]
CAS号:
分子量:
329.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
237-323-3
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
产品线
EMSURE®
方案
≥99.0% (iodometric)
表单
solid
杂质
≤0.005% Insoluble matter
pH值(酸碱度)
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
464 g/L
密度
1.85 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
900‑1000 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.01%
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
痕量阳离子
Pb: ≤0.002%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N.[K+].[K+].[K+]
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
InChI key
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
  • Silsesquioxane organofunctionalized with 4-amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole: Preparation and subsequent reaction with silver and potassium hexacyanoferrate(III) for detection of L-cysteine.: 本研究介绍了一种用三唑官能化制备新型倍半硅氧烷复合材料的方法,以及其随后与银和六氰基铁酸钾 (III) 的反应。评估所得材料在检测 L-半胱氨酸方面的有效性,揭示其在分析化学中的应用潜力 (do Carmo et al., 2015)。
  • Concerted derivatization and concentration method with dispersive liquid-liquid microextraction for liquid chromatographic analysis of 5-hydroxyindoles in human serum.: 本研究讨论了一种使用液相色谱分析人血清中 5-羟基吲哚的新方法。该方法涉及通过分散液-液微萃取进行衍生化和浓缩,增强了复杂生物基质检测能力(Hayama et al., 2013)。
  • Micro determination of cortisol and cortisone in umbilical cord blood by chemiluminescent high-performance liquid chromatography.: 本文重点介绍使用化学发光 HPLC 对脐带血进行皮质醇和皮质酮微量测定。该研究重点介绍了这一方法在分析这些重要生物标志物时的灵敏度和精确度(Hasegawa et al., 2010)。
  • Comparative study of different cross-linking agents for the immobilization of functionalized carbon nanotubes within a chitosan film supported on a graphite-epoxy composite electrode.: 本研究评估了各种交联剂对复合电极壳聚糖膜中的官能化碳纳米管的固定作用。该研究结果对提高电化学传感器中的电极性能具有重要意义(Pauliukaite et al., 2009)。
  • Thin layer chromatography/fluorescence detection of 3,4-methylenedioxy-methamphetamine and related compounds.: 本研究探索了如何使用薄层色谱结合荧光检测,检测 MDMA 及其相关化合物。该方法为法医应用提供了一种可靠的分析技术(Kato et al., 2008)。
联系
替代:PX1455; PX1455-1; PX1455-2; PX1455-4
分析说明
含量测定(碘量滴定法): ≥ 99.0 %
不溶物: ≤ 0.005 %
氯化物(Cl): ≤ 0.01 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005 %
氰基高铁酸盐(II)(Fe(CN)6)⁴⁻): ≤ 0.05 %
Pb(铅): ≤ 0.002 %
符合ACS,Reag. Ph Eur
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
补充剂危害
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2