主要文件
1.04936
Supelco
氯化钾
for analysis EMSURE®
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KCl
CAS号:
分子量:
74.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-211-8
NACRES:
NA.21
化驗:
≥99.5% (silver nitrate titration)
形狀:
solid
溶解度:
347 g/L
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.5% (silver nitrate titration)
形狀
solid
效力
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.01% In water insoluble matter
pH值
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1413 °C/1013 hPa
mp
770 °C (lit.)
溶解度
347 g/L
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
體積密度
1000 kg/m3
負離子痕跡
bromide (Br-): ≤0.05%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.002%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
可用于磷酸盐缓冲液制备,以及蛋白提取和溶解。
分析報告
含量测定(银量滴定法): ≥ 99.5 %
水中不溶物: ≤ 0.01 %
pH 值(5 %;水):5.5 - 8.0
溴化物(Br): ≤ 0.05 %
碘化物(I): ≤ 0.002 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.0005 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005%
总氮(N): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Ba(钡): ≤ 0.001 %
Ca(钙): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.0003 %
Mg(镁): ≤ 0.002 %
Na(钠): ≤ 0.02 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
实验方案
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.