文件
8.03184
Sigma-Aldrich
醋酸乙烯酯
(stabilised) for synthesis
别名:
醋酸乙烯酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6O2
CAS号:
分子量:
86.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-545-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
120 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
385 °C
效力
2900 mg/kg LD50, oral (Rat)
2335 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.6-13.4 % (v/v)
pH值
7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
71-73 °C/1013 hPa
mp
-93 °C
轉變溫度
flash point -8 °C
溶解度
20 g/L
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChI 密鑰
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 中等含量的低密度聚乙烯和基于LDPE/乙烯-乙酸乙烯酯的表征:本研究描述了醋酸乙烯含量对低密度聚乙烯和EVA复合材料性能的影响,强调了对材料性能的影响(Pham, 2021)。
  • 热机械降解的乙酸乙烯酯用作太阳能电池板的粘合剂和密封剂:本研究调查了乙酸乙烯酯在太阳能电池板应用中的降解机制,为其在环境压力下的耐久性和性能提供了见解(Badiee et al., 2016)。
  • 乙烯-乙酸乙烯改性沥青的研究进展:本文探讨了乙烯-乙酸乙烯酯在改性沥青粘合剂中的应用,重点介绍了由于乙酸乙烯酯含量变化而对道路材料技术做出的改进(He et al., 2023)。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.931 - 0.933
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
17.6 °F
閃點(°C)
-8 °C