蒸汽密度
3 (vs air)
质量水平
蒸汽压
88 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99%
自燃温度
801 °F
包含
3-20 ppm hydroquinone as inhibitor
expl. lim.
13.4 %
折射率
n20/D 1.395 (lit.)
沸点
72-73 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChI key
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
17.6 °F - closed cup
闪点(°C)
-8 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
RAFT(可逆加成断裂链转移)聚合是一种可逆的去活化自由基聚合(RDRP),是给自由基聚合赋予活性的通用方法之一。
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
实验方案
RAFT(可逆加成-断裂链转移)是一种活性自由基聚合反应,在有适合的连转移(RAFT)试剂存在下发生的非传统的取代单体自由基聚合反应。
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.