Merck
PHR1740
Supelco
N-乙烯-2-吡咯烷酮
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
1-乙烯基-2-吡咯烷酮, N-乙烯基吡咯烷酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H9NO
CAS号:
分子量:
111.14
Beilstein:
110513
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
蒸汽密度
3.8 (vs air)
蒸汽壓力
0.1 mmHg ( 24 °C)
API 家族
povidone
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
685 °F
expl. lim.
10 %
包裝
pkg of 200 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.512 (lit.)
bp
92-95 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI 密鑰
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的经认证的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
这些二级标准品是经认证过的有证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他标定应用。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAC0772。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
203.0 °F - closed cup
閃點(°C)
95 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)