主要文件
8.00832
Sigma-Aldrich
丙烯酸丁酯
(stabilised) for synthesis
别名:
丙烯酸丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CHCOO(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
128.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
205-480-7
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
29 hPa ( 50 °C)
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
275 °C
效能
3140 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-7.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
沸点
147-148 °C/1013 hPa
mp
-64.6 °C
转变温度
flash point 38 °C
溶解性
1.7 g/L
密度
0.90 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(CCCC)C(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChI key
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.898 - 0.899
鉴别(IR):符合检验
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
100.4 °F - closed cup
闪点(°C)
38 °C - closed cup