蒸汽密度
2.9 (vs air)
品質等級
化驗
≥99%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
溶解度
benzene: miscible(lit.)
carbon disulfide: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
ethyl acetate: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
InChI 密鑰
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
rat ... Gabra2(29706)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
研究了 CCl4 中氢键内酰胺 2-吡咯烷酮的 FT-IR 光谱。
應用
2-吡咯烷酮用作合成聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、(±)-tashiromine、(±)-teponponerine T4、(+)- ricciocarpins A 和 B 的原材料。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup