主要文件
8.00457
Sigma-Aldrich
Butyric acid
for synthesis
别名:
Butyric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O2
CAS号:
分子量:
88.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
203-532-3
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.56 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
425 °C
效力
2940 mg/kg LD50, oral (Rat)
509 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2-12.3 % (v/v)
pH值
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
162-165 °C/1013 mbar
mp
-8--5 °C
轉變溫度
flash point 69 °C
密度
0.96 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChI 密鑰
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.956 - 0.958
Water (K. F.): ≤ 0.2 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
161.6 °F - closed cup
閃點(°C)
72 °C - closed cup