agency
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
品質等級
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽壓力
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
描述
suitable for the biopharmaceutical production
產品線
EMPROVE® EXPERT
化驗
≥98.0-100.5% (total alkilinity calculated as NaOH)
形狀
pellets
solid
pH值
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
318 °C (lit.)
溶解度
water: 1090 g/L at 20 °C
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
負離子痕跡
carbonate (as Na2CO3): ≤0.5%
chloride (Cl-): ≤0.015%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.010%
正離子痕跡
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0003%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0010%
Hg: ≤0.00001%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.002%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0025%
heavy metals (as Ag): ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
應用
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1