主要文件
437628
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharide
from Salmonella minnesota, , lyophilized, TLR4 signaling stimulator, Calbiochem
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352201
NACRES:
NA.77
产品名称
脂多糖,超纯,来源于明尼苏打沙门氏菌R595(Re), Phenol-petroleum ether extracted lipopolysaccharide (LPS) containing ≤0.3% proteins.
质量水平
描述
RTECS - UX2990000
表单
lyophilized
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
溶解性
0.5% triethylamine: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
一般描述
苯酚-石油醚提取的含≤0.3%蛋白质的脂多糖(LPS)。LPS 595(Re)已显示在人细胞系中刺激Toll样受体4(TLR4)信号传导,但不刺激TLR2信号传导。
生化/生理作用
主要靶标
刺激人细胞系中的Toll样受体-4(TLR4)信号传导
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:有害(C)
制备说明
为了在H₂O中完全溶解,可能需要通过间歇涡旋或超声处理加热至37°C。
重悬
在复溶后存放于冰箱(4°C)。贮备液可稳定保存至多6个月。
其他说明
Hirschfeld, M., et al. 2000.J. Immunol.165, 618.
Tapping, R.I., et al. 2000.J. Immunol.165, 5780.
Galanos, C., et al. 1969.Eur. J. Biochem.9, 245.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Oral
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3