产品名称
链脲菌素, ≥75% α-anomer basis, ≥98% (HPLC), powder
品質等級
化驗
≥75% α-anomer basis
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to light yellow
mp
121 °C (dec.) (lit.)
抗生素活性譜
neoplastics
作用方式
DNA synthesis | interferes
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CN(N=O)C(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15N3O7/c1-11(10-17)8(16)9-4-6(14)5(13)3(2-12)18-7(4)15/h3-7,12-15H,2H2,1H3,(H,9,16)/t3-,4-,5-,6-,7+/m1/s1
InChI 密鑰
ZSJLQEPLLKMAKR-GKHCUFPYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在细胞培养基中具有约19分钟的生物半衰期。它是强效的甲基化试剂,可在体外与DNA作用生成甲基化嘌呤。链脲佐菌素对哺乳动物中产胰岛素的胰岛β细胞具有特别的毒性,因此可影响葡萄糖代谢。它还是针对革兰氏阴性菌的有效抗生素。它抑制微生物和哺乳动物细胞的DNA合成,机制是对DNA链进行甲基化和交联反应,影响哺乳动物细胞周期的所有阶段。链脲佐菌素具有致突变和致癌作用,并可能对人有致畸作用。对表达GLUT2葡萄糖转运蛋白的神经内分泌肿瘤细胞系具有细胞毒性。
應用
生化/生理作用
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
diabetes studies and muscle hypertrophy models?
商品
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
一氧化氮 (NO) 是神经元、内皮细胞和免疫系统中的信号转运分子。