文件
LPS25
Sigma-Aldrich
LPS, 大肠杆菌 O111:B4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41202019
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
生物源
Escherichia coli
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Chemicon®
運輸包裝
wet ice
一般說明
脂多糖(LPS),也称作内毒素,主要存在于革兰氏阴性菌的细胞壁中。它由三个结构域组成,即O-侧链、中间多糖组分以及提供LPS热原性的脂质A。
應用
LPS, E. Coli O111:B4已用于启动巨噬细胞,以上调含NOD-、LRR-和热蛋白结构域的蛋白3(NLRP3)炎性体激活所需的基因。 此外,也用于在进行拉下实验前刺激Raw264.7细胞。
生化/生理作用
脂多糖(LPS)是一种有效的免疫刺激剂,可通过激活Toll样受体4(TLR4)诱导炎症和免疫反应。此外,还有助于小鼠破骨细胞的形成。LPS作为细胞表面周围的渗透阻隔,可限制抗生素和胆盐等有毒分子的进入。它作为热原剂,最终诱导宿主细胞的感染性休克。
品質
分析:<通过 Lowry 分析,蛋白质为3%。
外觀
PBS 中的液体,pH 7.4。
内毒素活性:通过凝胶法,每毫克 LPS 不少于 500,000 内毒素单位;生色(Cambrex 分析)毒性分析测量结果表明,LPS 约为 10 EU/纳克。
儲存和穩定性
将未稀释的等分试样在 2-8°C 下可保持最多 6 个月。
任何脂多糖或脂质 A 产品的安全处理应采用良好的实验室技术。
这需要遵守以下规范:
1.穿着适当的实验室服装,包括实验服、手套和安全眼镜。
2.请勿用嘴吸移液管、吞咽或接触开放性伤口。 彻底清洗与产品接触的身体任何部位。
3.该产品是热原的。 与任何注射装置一起操作时,要格外小心,避免意外自动注射。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Estimation of 3-deoxy sugars by means of the malonaldehyde-thiobarbituric acid reaction.
CYNKIN, M A and ASHWELL, G
Nature, 186, 155-156 (1960)
Lipopolysaccharide, structure, and biological effects
Schultz C
2006 IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium, 3 (2018)
Maik Mörmann et al.
Molecular immunology, 45(12), 3330-3337 (2008-06-10)
The degradation of bone is a serious consequence of persistent bacterial infection, including periodontitis, infection-associated non-unions or osteomyelitis. To test the hypothesis that infection and inflammatory conditions promote the differentiation of monocytes to bone-resorbing osteoclasts, highly purified monocytes, or alternatively
Nikolay N Kuzmich et al.
Vaccines, 5(4) (2017-10-05)
Toll-Like Receptor 4 (TLR4) signal pathway plays an important role in initiating the innate immune response and its activation by bacterial endotoxin is responsible for chronic and acute inflammatory disorders that are becoming more and more frequent in developed countries.
The role of polyamines in the neutralization of bacteriophage deoxyribonucleic acid.
AMES, B N and DUBIN, D T
The Journal of Biological Chemistry, 235, 769-775 (1960)