化驗
97%
形狀
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
丙烯酸钠(SA)是一种通过氢氧化钠与丙烯酸发生酸碱反应而制备的金属盐。它可以用体积聚合、溶液聚合、乳液聚合、悬浮聚合等方法制备聚(丙烯酸钠)。这会形成一种水溶性聚合物,可用于各种工业和个人护理应用。
應用
SA可用于调节氧化铁微粒的粒度,在生物测定和化学传感器方面具有潜在的应用前景。可作为金纳米颗粒的还原剂和封端剂应用于生物应用中。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Polymerization of sodium acrylate in inverse-suspension stabilized by sorbitan fatty esters
European Polymer Journal, 39(5), 1013-1018 (2003)
Preparation of acrylate-stabilized gold and silver hydrosols and gold- polymer composite films
Langmuir, 19(11), 4831-4835 (2003)
Preparation of reactive mineral powders used for poly (sodium acrylate) composite superabsorbents
Journal of Applied Polymer Science, 97(3), 855-861 (2005)
Aggregative growth in the size-controlled growth of monodispersed gold nanoparticles
Langmuir, 26(16), 13622-13629 (2010)
Tuning the grain size and particle size of superparamagnetic Fe3O4 microparticles
Chemistry of Materials, 21(21), 5079-5087 (2009)