主要文件
239799
Sigma-Aldrich
铜蓝蛋白,来源于人血浆
Ceruloplasmin, Human Plasma, CAS 9031-37-2, from human plasma is involved in serum copper transport and plays a protective role against oxygen radicals generated by iron and ascorbate.
别名:
铜蓝蛋白,来源于人血浆
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.25
生物来源
human plasma
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 2006
方案
≥95% (SDS-PAGE)
表单
lyophilized
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
pI 
4.4
溶解性
water: 1 mg/mL
运输
ambient
储存温度
−20°C
一般描述
来自人血浆的天然铜蓝蛋白。血清铜转运和铁氧化蛋白。在抗氧化保护铁和抗坏血酸盐产生的有机和无机氧自由基中起重要作用。
警告
毒性:标准处理(A)
外形
从100 mM KCl,50 mM磷酸钾缓冲液,20 mMε-氨基己酸,5 mM EDTA(pH值6.8)中冻干。
制备说明
由经认证测试对HBsAg以及HIV和HCV抗体阴性的血浆制制备而成。
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存4个月。
其他说明
Gutteridge, J.M., and Quinlan, G.J.1993.Biochim.Biophys.Acta1156, 144.
Krsek-Staples, J.A., and Webster, R.O.1993.Free Radic.Biol. Med.14, 115.
Harris, E.D.1991.Proc.Soc.Exp.Biol. Med.196, 130.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
Feiyan Fu et al.
Toxicology, 430, 152346-152346 (2019-12-21)
V-type agents are highly toxic organophosphorus nerve agents that inhibit acetylcholinesterase in the nervous system, causing a series of poison symptoms. Trace analytical methods are essential for the specific verification of exposure to these agents, especially for human exposure. This