主要文件
1.93217
Supelco
乙酸铵
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Ammonium acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2NH4
CAS号:
分子量:
77.08
Beilstein:
4186741
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
等级
ACS reagent
产品线
EMPARTA®
表单
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
储存温度
20-25°C
SMILES字符串
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
1.93217.0521: 500G, Minimum order quantity: 12
1.93217.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93217.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1