主要文件
1.93205
Supelco
磷酸钾 一元
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
prim.-磷酸钾, 磷酸二氢钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KH2PO4
CAS号:
分子量:
136.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
等级
ACS reagent
产品线
EMPARTA®
mp
252.6 °C (lit.)
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
room temp
SMILES字符串
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1.93205.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93205.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93205.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1