主要文件
1.93224
Supelco
磷酸钠 一元 一水合物
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
磷酸一钠, 磷酸二氢钠 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaH2PO4 · H2O
CAS号:
分子量:
137.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
等级
ACS reagent
产品线
EMPLURA®
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI key
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1.93224.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93224.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1