文件
1.50675
Supelco
Purospher®STAR RP-8 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC Column
别名:
Purospher® STAR RP-8封端(3 µm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Purospher® STAR RP-8封端,3µm Hibar® HR 100-2.1, L × I.D. 100 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC column
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L7
產品線
Purospher®
特點
endcapped
包裝
1 ea of
標籤範圍
11.2% Carbon loading
參數
1000 bar pressure
65 °C max. temp.
技術
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
10 cm × 2.1 mm
表面積
330 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
C8 bonding phase
粒徑
3 μm
孔徑
120 Å pore size
工作pH值範圍
1.5-10.5
分離技術
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
Purospher® STAR RP-8端封型3 µm UHPLC柱专为UHPLC应用和仪器而设计,可以在1000bar的最大压力下提供完整的UHPLC分辨率和高分离效率。Purospher® STAR RP-8封端3 µm UPLC柱可以使用简单的流动相和优异的峰对称性分离碱性、中性和金属螯合化合物。它们基于超纯全多孔二氧化硅颗粒(B型)。 这些柱在广泛的温度范围内,从pH值1.5到10.5都提供了出色的稳定性。 Purospher® STAR RP-8端封, 3 µm Hibar® HR 100-2.1是一种即用型UHPLC柱,适用于连接任何UHPLC系统,其稳定压力为1000 bar。该色谱柱尺寸为100 mm长 x 2.1 mm内径,是快速UHPLC分离复杂样品的最佳选择,可节省大量溶剂并改善灵敏度。与4、4.6 或3 mm内径柱相比,2.1 mm内径色谱柱可实现更具可持续性的分离,因为色谱分离所用的溶剂显著减少。了解有关Purospher® STAR HPLC和 UHPLC 柱的更多信息。了解更多关于Supelco HPLC色谱柱组合和方法开发的信息:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南手册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
應用
用于分离黄曲霉毒素、醛类化合物、生物碱、抗生素、氨基酸、酯类、脂肪酸、酮类、亚硝胺、核苷、多氯联苯、肽类、酚类、防腐剂、类固醇和代谢类固醇等。
特點和優勢
  • 超纯二氧化硅(99.999%),具有优异的峰对称性
  • 高分离效率
  • 运行和批次间可重复结果
  • 优异的pH值稳定性,从1.5到10.5
  • 适用于LC-MS应用
法律資訊
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13