文件
1.50646
Supelco
Purospher® STAR RP-18 endcapped (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC Column
别名:
Purospher® STAR RP-18封端(2 µm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Purospher®STAR RP-18 封端 (2µm) Hibar® HR 50-2.1, L × I.D. 50 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC column
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L1
產品線
Purospher®
特點
endcapped
包裝
1 ea of
標籤範圍
17% Carbon loading
參數
1000 bar pressure
65 °C max. temp.
技術
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
5 cm × 2.1 mm
表面積
330 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
C18 bonding phase
粒徑
2 μm
孔徑
120 Å pore size
工作pH值範圍
1.5-10.5
分離技術
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
儲存溫度
no temp limit
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Purospher® STAR RP-18封端。2 µm UHPLC柱设计用于UHPLC应用和仪器,可在 1000 bar 的最大压力下提供完整的 UHPLC 分辨率和最高的分离效率。Purospher® STAR RP-18封端2 µm HPLC柱允许采用简单的流动相和良好的峰对称性分离碱性、中性和金属螯合化合物。它们基于超纯全多孔二氧化硅颗粒(B型)。 这些柱在广泛的温度范围内,从pH值1.5到10.5都提供了出色的稳定性,并适用于高达100%的水相流动相。此外,它们还展示了最好的全方位保留特性,如Tanaka测试所证。 Purospher® STAR RP-18封端, 2 µm Hibar® HR 50-2.1是一种即用型不UHPLC 柱,适用于连接至任何UHPLC 系统,其稳定压力为1000 bar。该色谱柱尺寸为50 mm长 x 2.1 mm内径,是高通量UHPLC分离复杂样品的最佳选择,可节省大量溶剂并提高灵敏度。了解有关Purospher® STAR HPLC 和 UHPLC柱的更多信息了解更多关于Supelco HPLC色谱柱组合和方法开发的信息:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南手册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
應用
适用于黄曲霉毒素、醛类化合物、生物碱、抗生素、儿茶素胺、爆炸物、寡核苷酸、酯类化合物、脂溶性维生素、脂类、脂肪酸、类黄酮、酮类化合物、亚硝胺、核苷、多环芳烃、多氯联苯、肽类、农药、酚类化合物、邻苯二甲酸酯、防腐剂、类固醇、代谢产物类固醇、磺胺类药物、甜味剂和水溶性维生素的分离。
特點和優勢
  • 超纯二氧化硅(99.999%),具有优异的峰对称性
  • 高分离效率
  • 运行和批次间可重复结果
  • Tanaka认为最好的综合性能
  • 优异的pH值稳定性,从1.5到10.5
  • 使用高含水移动相时,不发生崩塌
  • 适用于LC-MS应用
分析報告
压力: ≤ 140 bar
理论板数( N/m)(1,2-苯并蒽): ≥ 170000
对称性(1,2-苯并蒽):0.8 - 1.4
容量系数(1,2-苯并蒽):8.5 - 11.5
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
This article presents an LC-MS/MS method for the determination of tramadol in urine samples using reversed-phase LC-MS/MS aided by isotope internal standards.
This study assesses the suitability of ultrapure water from a Milli-Q® water system for sensitive LC-MS analyses of hormones.
Discover the Tanaka Test, a key protocol for evaluating the performance and selectivity of stationary phases in Reversed Phase HPLC separations.
Milli-Q®超纯水系统产水不含有机污染物,包括实验室自来水中的激素,非常适合高度灵敏的LC-MS/MS分析。
查看所有结果
相关内容
小分子为离子和化合物,分子量通常低于900道尔顿。这类化合物可使用柱化学性质各异的硅胶颗粒型或整体型固定相,通过HPLC、UHPLC和LC-MS等方法有效分离和分析。
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).