化驗
≥98% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1cc(ccc1O)[C@@H]2Oc3cc(ccc3O[C@H]2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@H]4O
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20-,23+,24-,25?/m0/s1
InChI 密鑰
SEBFKMXJBCUCAI-ILJKEPSESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 通过实时聚合酶链反应(RT-PCR)研究其对前列腺癌染色质调节中涉及的各种蛋白质的基因表达水平的影响
- 通过研究增殖细胞核抗原(PCNA)的表达和水溶性四唑盐(WST-1)分析,研究其对血小板衍生生长因子(PDGF)处理的人tenon′s成纤维细胞(HTF)的细胞增殖的影响
- 在皮肤伤口愈合过程中检查其对stromelysine 1(STM1)、乙酰己糖胺和胶原蛋白产生的基因表达水平的影响
- 研究其对大肠杆菌 ATP合酶的抑制作用
生化/生理作用
成分
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。