Merck
1.11597
SAFC
Parteck® SI 400 LEX(山梨糖醇)
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, NF, JP
制药生产
别名:
Parteck®山梨糖醇, D-葡萄糖醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14O6
CAS号:
分子量:
182.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
酶委員會索引編號:
200-061-5
agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
品質等級
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
solid
自燃溫度
420 °C
pH值
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
94-96 °C
轉變溫度
flash point >100 °C
溶解度
2350 g/L
密度
1.49 g/cm3 at 20 °C
應用
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChI 密鑰
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在制剂中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用技巧和监管专业知识,我们可为您开发、放大和生产中的每一步骤提供支持。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
山梨醇是一种糖醇,作为稳定剂和渗透压调节剂广泛用于生物制剂生产。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
相关内容
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.