Merck
1.00242
SAFC
柠檬酸 一水合物
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP, FCC, E 330
制药生产
别名:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
CAS号:
分子量:
210.14
Beilstein:
4018641
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶號碼:
E330
酶委員會索引編號:
201-069-1
agency
BP
ChP
Ph. Eur.
USP
品質等級
法律遵循
FCC
蒸汽壓力
<1 Pa ( 25 °C)
描述
cryst. EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JP,USP,E 330,FCC
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
coarse powder
crystalline
效力
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
135-152 °C
轉變溫度
flash point 173.9 °C
溶解度
880 g/L
密度
1.54 g/cm3 at 20 °C
應用
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI 密鑰
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
柠檬酸常用作药物制剂中的pH调节剂、缓冲剂或抗氧化剂。它的应用范围覆盖多种不同的制剂类型,包括半固体剂型、液体剂型(如溶液)和固体剂型(如泡腾片或颗粒)。
Emprove® Essential一水柠檬酸晶体是单水晶体形式的柠檬酸。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
345.0 °F - closed cup
閃點(°C)
173.9 °C - closed cup