文件
1.09533
Supelco
pH指示条pH 5.0-10.0
non-bleeding, colorimetric, pH range 5.0-10.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
别名:
pH试条pH 5.0 - 10.0, pH试纸pH 5.0 - 10.0
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41113034
NACRES:
NB.35
agency
suitable for SM 5210
品質等級
產品線
MQuant®
特點
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
pH值範圍
5.0-10.0
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
2-30°C
一般說明
MQuant pH检测适用于环境分析和工业过程控制中的所有介质。通过我们这种特殊的方法生产的pH指示剂试纸条,较普通的试纸有非常明显的优势:由于指示剂不会渗出,所以可以将试纸条直接留在测试介质中而不会对其造成污染。这些试纸的使用非常容易,通过肉眼观察试纸上三个反应区域并与色卡区域进行比较,完美地匹配反应颜色,从而对pH值进行半定量测定。 巧妙的Safetyedge盒可安全存放并方便的取出试纸条。如需对需要特定pH范围的样品的其他参数进行检测(如Spectroquant,请参见使用说明),我们建议使用MQuant pH试纸条进行预检测。
非渗出 pH 5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10 0 MQuant®
聯結
替代品:9588-1; 9588-3; 9588
分析報告
应用测试:符合
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
实验方案
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.
分光光度法用二丙基对苯二胺(DPD)测定饮用水、游泳池水、废水和消毒液中0.020 – 10.00 mg/L范围内的溴。
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.