产品名称
硫代硫酸钠溶液, for 1000 ml, c(Na₂S₂O₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
质量水平
产品线
Titrisol®
表单
liquid
反应适用性
reaction type: Redox Reactions
浓度
0.1 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
9-10 (20 °C in H2O)
密度
1.22 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
法律信息
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1