文件
1.09036
Supelco
IC multi-element standard VI
NH₄= 10 mg/l, K = 50 mg/l, Na = 100 mg/l, Ca = 100 mg/l, Mg = 100 mg/l in 0,01 mol/l HNO₃ Certipur®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
品質等級
技術
ion chromatography: suitable
pH值
2.1 (20 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
應用
environmental
food and beverages
格式
multi-component solution
儲存溫度
15-25°C
聯結
Visit the IC Portal to learn more
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany