Merck
离子色谱标准品
图片中心有两个圆球,一个带正电荷的蓝球,一个带负电荷的绿球,抓住了科学理论的精髓,在显微水平说明了复杂的能量发射和相互作用。
离子色谱(IC)是根据物质与离子交换树脂的亲和力分离带电荷的分子。离子色谱有两类:阳离子交换和阴离子交换。离子色谱测定水性溶液中浓度低至万万分之一(ppt)的离子。它是定量分析ppt级浓度离子的理想方法之一。现代仪器和色谱柱的发展使得离子色谱成为一种快速、简单、可靠的分析工具。 
IC系统的校准和质量控制至关重要,需要选择合适的标准品。我们提供一系列离子色谱用参考物质,包括单一离子和多离子标准品。这些标准品被广泛用于环境、食品和饮料、制药和合成砌块行业。
我们的产品组合包括知名品牌Certipur® 和 TraceCERT®的认证参考物质(CRMs)。这些有证参考物质根据ISO/IEC 17025 和ISO 17034双重认证标准生产。CRMs可以溯源到美国国家标准与技术研究院(NIST)的标准参考物质(SRM)。 
相关产品资源
多离子标准品和试剂盒
我们的产品包括一系列38种以上不同的多阴离子和多阳离子参考物质溶液。TraceCERT® 产品是一种有证参考物质(CRM),根据ISO/IEC 17025 和ISO 17034 双重认证标准生产。
我们提供的产品还包括离子色谱用IQ/OQ/PQ试剂盒。这些产品可以测试检测线性度、进样器精度和进样器残留。50 mg/kg标准品测试可重复性(进样器精度),1000 mg/kg标准品验证进样期间的最大残留量。5-100 mg/kg的标准品用于证明检测器线性度。
阴离子
我们的产品组合包括TraceCERT® 品牌一系列40多种不同单组分无机和有机阴离子标准品溶液。产品浓度为1000 mg/L。
阳离子
我们提供15种 TraceCERT® 阳离子有证参考物质溶液,包括铵和一些测试最频繁的碱、碱土和过渡金属离子。所有产品浓度均为1000 mg/L,并通过ISO/IEC 17025 和 ISO 17034认证。
碳水化合物和糖
我们提供TraceCERT®有证参考物质溶液用于单糖和二糖的离子色谱分析。我们提供果糖、半乳糖、葡萄糖、乳糖、蔗糖和甘油的有证参考物质(CRM)。