主要文件
1.11448
Supelco
阴离子多元素标准品II
1000 mg/l: Cl⁻, NO₃⁻, SO₄²⁻ in H₂O Certipur®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
质量水平
技术
ion chromatography: suitable
pH值(酸碱度)
6 (20 °C in H2O)
密度
1.002 g/cm3 at 20 °C
应用
environmental
food and beverages
包装形式
multi-component solution
储存温度
15-25°C
联系
请访问 IC 门户网站 了解更多
分析说明
测定方法:滴定法
方法的准确度:Cl , NO3, SO4 +/- 0.5 %
浓度     β(Cl⁻):995 - 1005 mg/l
测定方法:银量滴定法。
(可追溯至NIST - SRM 999b)
浓度     β (NO₃⁻):995 - 1005 mg/l
测定方法:碱量滴定法。
(可追溯至NIST - SRM 723e)
浓度     β (SO₄²⁻):995 - 1005 mg/l
测定方法:用高氯酸铅(Ⅱ)溶液滴定。
(可追溯至NIST - SRM 682)
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg