Merck
900518
Sigma-Aldrich
三氟乙酸
anhydrous, ZerO2®, ≥99.0%
别名:
TFA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3COOH
CAS号:
分子量:
114.02
Beilstein:
742035
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ZerO2®
品質等級
蒸汽密度
3.9 (vs air)
蒸汽壓力
97.5 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.0%
形狀
liquid
品質
anhydrous
折射率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
密度
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI 密鑰
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
法律資訊
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)