等级
ACS reagent
anhydrous
质量水平
Agency
suitable for EPA 533
suitable for SM 5210
产品线
Redi-Dri™
方案
≥99%
表单
powder
质量
free-flowing
杂质
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.01% Insoluble matter
缺失
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH值(酸碱度)
8.7-9.3 (25 °C, 5% in solution)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
痕量阴离子
sulfate (SO42-): ≤0.005%
痕量阳离子
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
应用
PFAS testing
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
特点和优势
- 提高效率——免除需要松散硬化粉末的时间和精力
- 更加安全——避免使用工具大力敲碎团块的风险
- 更加经济——制备和溶剂化速度更快,提高效率并节约成本
- 质量保证——经过专业检测的出色品质,无抗结剂添加
- 灵活的用量选择——有从研究到放大级别的用量规格可供选择。
- 提高效率–免除需要松散硬化粉末的时间和精力
- 更加安全–避免使用工具大力敲碎团块的风险
- 更加经济–制备和溶剂化速度更快,提高效率并节约成本
- 质量保证–经过专业检测的出色品质,无抗结剂添加
- 灵活的用量选择–有从研究到放大级别的用量规格可供选择
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.